Läs mer
Profluthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Profluthrin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F4O2/c1-5-6-10-11(17(10,3)4)16(22)23-7-9-14(20)12(18)8(2)13(19)15(9)21/h5-6,10-11H,7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 330.1243 |