Läs mer
Ansell™ proFood™ Thermastat 78-110 Series Ljushandskar
Produktkod. 11766554 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11766554 7 12 par
11776554 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11766554 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 78110070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.40 SEK
    690.06 SEK / 12 par
    Save 391.34 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-10-2026
Ger den bästa värmeisoleringsbarriären mellan huden och omgivande element. Ansell proFood™ Thermastat 78-110 Series Light Gloves tillverkas uteslutande av beståndsdelar som är godkända för livsmedelsmiljöer.
  • Speciella ihåliga fibrer
  • Passar båda händerna
  • Tvättbar i max 40 °C med vanliga tvättmedel
  • Sömlös design för att undvika obehag eller hudirritation
  • Snabb eliminering av svett genom fibrer upprätthåller kroppsvärmen
  • Idealisk för kylda eller kylda förhållanden vid icke-steril och torr mathantering
  • Kan användas antingen som primärhandske eller som underhandske för att skydda mot kyla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Fibrer
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, EN 388 : 314X, EN 511 : 100, EN 407
Manschettmaterial Ihåliga fibrer
Beläggningsmaterial Ihåliga fibrer
Färg Vitt
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifikt
Material Polyester
Produkttyp Handskar
Storlek 7
Temperatur (engelska) Max. 100 °C
Temperatur (metrisk) Max 100 °C
Handske manschettstil Vanlig
Foder Lined
Förpackningstyp Individuella parpaket
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Alla kalla förhållanden
Serie 78-110