Beskrivning
- Speciella ihåliga fibrer
- Passar båda händerna
- Tvättbar i max 40 °C med vanliga tvättmedel
- Sömlös design för att undvika obehag eller hudirritation
- Snabb eliminering av svett genom fibrer upprätthåller kroppsvärmen
- Idealisk för kylda eller kylda förhållanden vid icke-steril och torr mathantering
- Kan användas antingen som primärhandske eller som underhandske för att skydda mot kyla
Specifications
Specifications
| Material på baksidan | Fibrer |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkning, EN 388 : 314X, EN 511 : 100, EN 407 |
| Manschettmaterial | Ihåliga fibrer |
| Beläggningsmaterial | Ihåliga fibrer |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifikt |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 7 |
| Show More |