Läs mer
Ansell™ proFood™ 79-340 Series Green Nitrile Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
144 par
Beskrivning
- Good mechanical and chemical properties
- Contains no natural rubber
- Safe for both food and workers hands
- Flexibility, even in cold condition
Applications:
- Poultry processing
- Beef and pig processing
- Fish processing
- Janitorial use
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitrile |
| Manschettmaterial | Nitrile |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | 9 |
| Stil | 79-340 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.3 mm |
| Färg på handskemanschett | Green |
| Handske manschettstil | Straight |
| Liner material | Cotton Flocking |
| Kvantitet | 12 Pairs |
| Visa mer |