Läs mer
Ansell™ proFood™ 87-305-serien blå naturgummi latexhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Tillverkad av 100% ren latex
Applikationer :
- Bearbetning av fjäderfä
- Bearbetning av nötkött och gris
- Fiskförädling
- Bearbetning av frukt och grönsaker
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Manschettmaterial | Naturgummi latex |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 7 |
| Stil | 87-305 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Färg på handskemanschett | Blått |
| Handske manschettstil | Rosa färgad |
| Liner material | Upplåst |
| Visa mer |