Läs mer
Ansell™ proFood™ 87-305-serien blå naturgummi latexhandskar
Produktkod. p-8005340 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12647021
Brand: Ansell™ 87305070BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Tillverkad av 100% ren latex. Klorerad inuti för att minimera risken för allergi
  • Tillverkad av 100% ren latex
Applikationer :
  • Bearbetning av fjäderfä
  • Bearbetning av nötkött och gris
  • Fiskförädling
  • Bearbetning av frukt och grönsaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Gummi latex
Manschettmaterial Naturgummi latex
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Produkttyp Handskar
Storlek 7
Stil 87-305
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Färg på handskemanschett Blått
Handske manschettstil Rosa färgad
Liner material Upplåst
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Vätske- och mekaniskt resistent
Serie 87-305