Description
- Stänktåliga handskar för engångsbruk
- Strukturerad finish på fingertopparna. Förbättrat grepp
- Innehåller inget naturgummi
- Lämplig för kontakt med all fet mat
- Bra motståndskraft mot animaliskt fett jämfört med PVC eller naturgummi
- Pulverfri
- Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
Applikationer :
- Alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning
- Rum med kontrollerad miljö
- Färdiga måltider
- Bearbetning av mejeriprodukter
- Catering
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + I1:2009 och EN 374:2003 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?