Description
- Stänktåliga handskar för engångsbruk
- Strukturerad finish på fingertopparna. Förbättrat grepp
- Innehåller inget naturgummi
- Lämplig för kontakt med all fet mat
- Bra motståndskraft mot animaliskt fett jämfört med PVC eller naturgummi
- Pulverfri
- Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
Applikationer :
- Alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning
- Rum med kontrollerad miljö
- Färdiga måltider
- Bearbetning av mejeriprodukter
- Catering
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + I1:2009 och EN 374:2003 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Show More |