Läs mer
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 72-290 Skärbeständiga ärmar
Produktkod. 12689711 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12689711 500 mm Varje
1 options
Produktkod. 12689711 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 72290500
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Optimalt skydd mot skärsår i livsmedelsapplikationer. Ger exceptionellt skärmotstånd, komfort och hållbarhet.
  • Innehåller Dyneema™
  • Högt skärmotstånd.
  • Tvättbar upp till 90 °C.
  • Lämplig för kontakt med alla livsmedel.
Användningsområden
  • Konservering
  • Urbening
  • Bearbetning av frukt och grönsaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Konstruktion Sticka
Produkttyp Skärtålig ärm
Material Dyneema, glasfiber, polyester
Sterilitet Icke-steril
Stil Elastisk i båda ändar
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Krok och slinga
Sömtyp Sömlöst
Betyg för skärmotstånd 10 gauge
Latexfri Ja
För användning med (applikation) Livsmedelsapplikationer
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 500 mm