Läs mer
Profoxydim lithium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Profoxydim-lithium |
| CAS | 281664-76-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Profoxydim-lithium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H31 Cl N O4 S . Li |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Profoxydim-lithium, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (9CI), BAS 625 lithium salt, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+; |
| LEDER | [Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)\C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3 |
| Visa mer |