Läs mer
Profoxydim Lithium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Profoxydim-lithium |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+; |
| Formel vikt | 471.1822 |