Läs mer
Progabide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Progabide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClFN2O2/c18-12-5-3-11(4-6-12)17(21-9-1-2-16(20)23)14-10-13(19)7-8-15(14)22/h3-8,10,22H,1-2,9H2,(H2,20,23)/b21-17- |
| Formel vikt | 334.0884 |