Läs mer
Progesteron, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Produktkod. 30459805
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459805 1 ml
1 options
Produktkod. 30459805 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRO16831LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Progesteron, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Progesterone
CAS 57-83-0
Analyt- eller komponentnamn Progesterone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H30 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Progesterone, Pregn-4-ene-3,20-dione, Progesterone (8 CI), 4-Pregnene-3,20-dione, Agolutin, Bio-luton, CIDR, Corlutin, Corlutina, Corluvite, Corporin, Corpus luteum hormone, Crinone, Cue-Mate, Cyclogest, Duraprogen, EAZI-BREED CIDR, Endometrin, Estima, Flavolutan, Fologenon, Gesterol, Gestiron, Gestone, Gestormone, Gestron, Glanducorpin, Gynlutin, Gynolutone, Hormoflaveine, Hormoluton, Lipo-Lutin, Lucorteum Sol, Lugesteron, Lugesterone, Luteal Hormone, Luteinique, Luteocrin normale, Luteodyn, Luteogan, Luteohormone, Luteol, Luteopur, Luteosan, Luteostab, Luteosterone, Luteovis, Luteum, Lutex, Lutidon, Lutin, Lutinus, Lutociclina, Lutocuclin M, Lutocyclin, Lutocyclin M, Lutocylin, Lutoform, Lutogyl, Lutren, Lutromone, Microgest, Minagest, NSC 64377, NSC 9704, Nalutron, P4, Percutacrine Luteinique, Piaponon, Primolut, Prochieve, Progeffik, Progeffik 200, Progekan, Progestan, Progestasert, Progesterol, Progestin, Progestogel, Progestol, Progeston, Progestone, Progestron, Prolets, Prolidon, Proluton, Prometrium, Prontogest, Protormone, Sincrogest, Syngesterone, Syngestrets, Syntolutan, U 3672, Utrogest, Utrogestan, Vitarrine, Delta4-Pregnene-3,20-dione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-acetyl-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 314.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 314,2246 g/mol