Läs mer
R&D Systems™ Progesterone
Beskrivning
Endogenous progesterone receptor (PR) agonist (EC50 = 0.5 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Progesterone |
| CAS | 57-83-0 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C21H30O2 |
| Formel vikt | 314.46 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.469 |