Läs mer
Progesteron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10368310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368310 5 g Glasflaska 5g
10328360 25 g Glasflaska 25g
10277303 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225650050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Progesteron, CAS # 57-83-0, är ett naturligt förekommande hormon som krävs för underhåll av livmoderns endotel och undertryckande av östrogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Progesteron är ett könshormon som krävs för att dämpa östrogensignalering och är också involverat i transkriptionsaktivering
•Progesteron upprätthåller livmoderns endotel och upprätthåller graviditeten genom undertryckande av muskelkontraktilitet
Användningsområden
•Progesteronsignalering är relevant för studier av bröstcancer
Litteraturreferenser
Kim, O.; Park, EY; Kwon, SY; Shin, S.; Emerson, RE; Shin, YH; DeMayo, FJ; Lydon, JP; Coffey, DM; Hawkins, SM; Quilliam, LA; Cheon, DJ; Fernandez, FM; Brorson, KP; Karpf, AR; Widschwenter, M.; Sood, AK; Bast, RC Jr.; Godwin, AK; Miller, KD; Cho, CH; Kim, J. Inriktning på progesteronsignalering förhindrar metastaserad äggstockscancer. Proc Natl Acad Sci US A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, SD; Mundle, WR; Farine, D. Riktlinje nr 398: Progesteron för förebyggande av spontan prematur födsel. J Obstet Gynaecol Can. 2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-83-0
Molekylformel C21H30O2
Molekylvikt (g/mol) 314.46
MDL-nummer MFCD00003658
InChI-nyckel RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Synonym progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-on
LEDER CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Progesterone
Smältpunkt 126 °C till 131 °C
Färg Brun-gul till gul
Förlust vid torkning 0,5 % max. (500 mg, 105 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7889
Specifikt rotationsförhållande +190° (20 °C c=1,etanol)
Specifik rotation +190
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, dioxan, kons. H2SO4
Formel vikt 314.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Progesterone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.