Läs mer
Progesteron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737256 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10368310
Brand: Thermo Scientific Acros 225650050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Progesteron, CAS # 57-83-0, är ett naturligt förekommande hormon som krävs för underhåll av livmoderns endotel och undertryckande av östrogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Progesteron är ett könshormon som krävs för att dämpa östrogensignalering och är också involverat i transkriptionsaktivering
•Progesteron upprätthåller livmoderns endotel och upprätthåller graviditeten genom undertryckande av muskelkontraktilitet
Användningsområden
•Progesteronsignalering är relevant för studier av bröstcancer
Litteraturreferenser
Kim, O.; Park, EY; Kwon, SY; Shin, S.; Emerson, RE; Shin, YH; DeMayo, FJ; Lydon, JP; Coffey, DM; Hawkins, SM; Quilliam, LA; Cheon, DJ; Fernandez, FM; Brorson, KP; Karpf, AR; Widschwenter, M.; Sood, AK; Bast, RC Jr.; Godwin, AK; Miller, KD; Cho, CH; Kim, J. Inriktning på progesteronsignalering förhindrar metastaserad äggstockscancer. Proc Natl Acad Sci US A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, SD; Mundle, WR; Farine, D. Riktlinje nr 398: Progesteron för förebyggande av spontan prematur födsel. J Obstet Gynaecol Can. 2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-83-0
Molekylformel C21H30O2
Molekylvikt (g/mol) 314.46
MDL-nummer MFCD00003658
InChI-nyckel RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Synonym progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-on
LEDER CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Progesterone
Smältpunkt 126°C to 131°C
Färg Brun-gul till gul
Förlust vid torkning 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7889
Specifikt rotationsförhållande +190° (20°C c=1,ethanol)
Specifik rotation + 190
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Formel vikt 314.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Progesterone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.