Läs mer
Invitrogen™ Progesteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17835217
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17835217 10 x 96 tester -
15890322 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17835217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAP4C21X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Progesteronet ELISA kvantifierar progesteron i urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Progesterontävlingen ELISA Kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta progesteron som finns i extraherade torkade fekala prover, urin och vävnadsodlingsmediaprover. En progesteronstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga musantikroppar. Ett progesteron-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en monoklonal antikropp mot progesteron till varje brunn. Efter 2 timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna progesteron-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Progesterone is the major progestational steroid, secreted primarily by the corpus luteum and the placenta. Progesterone binds to the progesterone receptor, resulting in dissociation of heat shock proteins, receptor phosphorylation, and transcription activation through direct or indirect interaction with transcription factors. Progesterone acts on the uterus, the mammary glands and the brain. It is required in embryo implantation, pregnancy maintenance, and the development of mammary tissue for milk production. Progesterone, converted from pregnenolone, also serves as an intermediate in the biosynthesis of gonadal steroid hormones and adrenal corticosteroids. Therapeutic progesterone is a synthetic form of the endogenous hormone progesterone. This agent exerts inhibitory effects on estrogens by decreasing the number of estrogen receptors and increasing its metabolism to inactive metabolites. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5994].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 50 till 3200 pg/ml
Analyskänslighet 47.9 pg/mL
Beskrivning Progesteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias 11-alpha-hydroxyprogesterone; Agolutin; C21H30O2; Crinone; Luteohormone; OHP; Pregn-4-ene-3; Progesterone-11a-hemisuccinate11-alpha-hydroxyprogesterone; Agolutin; C21H30O2; Crinone; Luteohormone; OHP; Pregn-4-ene-3; Progesterone-11a-hemisuccinate;
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 3.9%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser OHP; 11-alpha-hydroxyprogesterone; Hydroxyprogesterone alpha; hydroxyprogesterone 11; Progesterone-11a-hemisuccinate; Agolutin; Crinone; Luteohormone; Pregn-4-ene-3,20-dione; C21H30O2
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Progesteron
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter