Läs mer
Progesteron, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325290
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30325290 100 mg
1 options
Produktkod. 30325290 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16342000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Progesterone
CAS 57-83-0
Analyt- eller komponentnamn Progesterone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C21 H30 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Progesterone, Pregn-4-ene-3,20-dione, Progesterone (8CI), 4-Pregnene-3,20-dione, Agolutin, Bio-luton, CIDR, Corlutin, Corlutina, Corluvite, Corporin, Corpus luteum hormone, Crinone, Cue-Mate, Cyclogest, Duraprogen, EAZI-BREED CIDR, Endometrin, Estima, Flavolutan, Fologenon, Gesterol, Gestiron, Gestone, Gestormone, Gestron, Glanducorpin, Gynlutin, Gynolutone, Hormoflaveine, Hormoluton, Lipo-Lutin, Lucorteum Sol, Lugesteron, Lugesterone, Luteal Hormone, Luteinique, Luteocrin normale, Luteodyn, Luteogan, Luteohormone, Luteol, Luteopur, Luteosan, Luteostab, Luteosterone, Luteovis, Luteum, Lutex, Lutidon, Lutin, Lutinus, Lutociclina, Lutocuclin M, Lutocyclin, Lutocyclin M, Lutocylin, Lutoform, Lutogyl, Lutren, Lutromone, Microgest, Minagest, NSC 64377, NSC 9704, Nalutron, P4, Percutacrine Luteinique, Piaponon, Primolut, Prochieve, Progeffik, Progeffik 200, Progekan, Progestan, Progestasert, Progesterol, Progestin, Progestogel, Progestol, Progeston, Progestone, Progestron, Prolets, Prolidon, Proluton, Prometrium, Prontogest, Protormone, Sincrogest, Syngesterone, Syngestrets, Syntolutan, U 3672, Utrogest, Utrogestan, Vitarrine, Delta4-Pregnene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
LEDER CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 314.46
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 314,2246 g/mol