Learn More
Progesterone EP Impurity H (Dydrogesterone EP Impurity B), Mikromol™
Description
Progesterone EP Impurity H (Dydrogesterone EP Impurity B)
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | pregna-4,6-diene-3,20-dione |
| CAS | 1162-56-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | pregna-4,6-diene-3,20-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H28 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione (Δ6-Progesterone), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, Dydrogesterone Imp. B (EP), Delta6-Progesterone, Progesterone Imp. H (EP), Progesterone Related Compound H, Dydrogesterone Impurity B, Progesterone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?