Läs mer
Progesterone, MedChemExpress
Produktkod. 16499076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499076 100 mg -
16471408 5 g -
16442529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499076 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0437
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Progesterone
CAS 57-83-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (79.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 314.46
Formel vikt 314.46
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation