Läs mer
Progesterone, TRC
Produktkod. 30040758
Change view
Kvantitet:
1 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30040758 1 mg -
30138286 2.5 g 2.5g
18080720 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 30040758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7559001MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-83-0
Kemiskt namn eller material Progesterone
Formel vikt 314.2246
InChI formel InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylformel C21 H30 O2
Molekylvikt (g/mol) 314.46
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Synonym Progesterone, Pregn-4-ene-3,20-dione, Progesterone (8CI), 4-Pregnene-3,20-dione, Agolutin, Bio-luton, CIDR, Corlutin, Corlutina, Corluvite, Corporin, Corpus luteum hormone, Crinone, Cue-Mate, Cyclogest, Duraprogen, EAZI-BREED CIDR, Endometrin, Estima, Flavolutan, Fologenon, Gesterol, Gestiron, Gestone, Gestormone, Gestron, Glanducorpin, Gynlutin, Gynolutone, Hormoflaveine, Hormoluton, Lipo-Lutin, Lucorteum Sol, Lugesteron, Lugesterone, Luteal Hormone, Luteinique, Luteocrin normale, Luteodyn, Luteogan, Luteohormone, Luteol, Luteopur, Luteosan, Luteostab, Luteosterone, Luteovis, Luteum, Lutex, Lutidon, Lutin, Lutinus, Lutociclina, Lutocuclin M, Lutocyclin, Lutocyclin M, Lutocylin, Lutoform, Lutogyl, Lutren, Lutromone, Microgest, Minagest, NSC 64377, NSC 9704, Nalutron, P4, Percutacrine Luteinique, Piaponon, Primolut, Prochieve, Progeffik, Progeffik 200, Progekan, Progestan, Progestasert, Progesterol, Progestin, Progestogel, Progestol, Progeston, Progestone, Progestron, Prolets, Prolidon, Proluton, Prometrium, Prontogest, Protormone, Sincrogest, Syngesterone, Syngestrets, Syntolutan, U 3672, Utrogest, Utrogestan, Vitarrine, δ4-Pregnene-3,20-dione