Läs mer
Invitrogen™ Musprogranulin (GRN) ELISA Utrustning
Produktkod. 15445273
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15445273
Brand: Invitrogen™ EMGRN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musprogranulin (GRN) ELISA kvantifierar Ms Progranulin i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Ms Progranulin. Metodens princip The Mouse Progranulin solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Progranulin är prekursorproteinet till Granulin, även kallat Proepithelin och PC-cellhärledd tillväxtfaktor. Klyvning av signalpeptiden producerar moget granulin. Både granulin och mindre klyvningsprodukt av granulin reglerar celltillväxt. Progranulin stimulerar proliferation av många epitelceller, främjar deras förankringsoberoende tillväxt och, när det överuttrycks, ger det epitelial tumörframkallande egenskaper. Progranulin/epitelingenen är multifunktionell, med viktiga konstitutiva roller i epitelial homeostas, reproduktiv, immunologisk och neuronal funktion. Progranulin uttrycks konstitutivt i ett antal epitel, särskilt i huden, mag-tarmkanalen och reproduktionssystemet. Progranulin uttrycks i immunceller in vivo och i specifika neuroner i hjärnan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P28798
Analysintervall 20,58 till 15 000 pg/ml
Analyskänslighet 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml till 15000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Transkriptionsfaktorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alfa, Kremen-1, Limitin-2, L, BL, L, L, L, L, L, L, L, L Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, O x 40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 14824
Gensymbol Grn
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Utveckling
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym RP23-226P4.4, Pgrn, epitelin
Mål Progranulin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter