Läs mer
Proguanil-d6, MedChemExpress
Beskrivning
Proguanil D6 is the deuterium labeled Proguanil, which is a prophylactic antimalarial drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Proguanil-d6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C11H10D6ClN5 |
| Färg | White |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1NC(NC(NC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.77 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 259.77 |
| Procent renhet | 99.31% |
| Visa mer |