missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Proguanil EP Impurity D (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Proguanil EP Impurity D (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-bis(1-methylethyl)biguanide hydrochloride |
| CAS | 35708-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,5-bis(1-methylethyl)biguanide hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H19 N5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,5-Bis(1-methylethyl)biguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), GS 18667, Proguanil Hydrochloride Imp. D (EP), Proguanil Imp. D (EP), Proguanil USP Related Compound D, Proguanil USP RC D, 5629W95, Ph Eur Proguanil Impurity D, USP Proguanil Related Compound D, Proguanil Related Compound D as Hydrochloride, Proguanil Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Proguanil Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)NC(C)C |
| IUPAC-namn | 1-propan-2-yl-3-(N-propan-2-ylcarbamimidoyl)guanidine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?