Läs mer
Proguanilhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15658735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 15658735
Brand: Thermo Scientific Acros 461431000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 637-32-1 | C11H16ClN5·HCl | 290.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-32-1
Molekylformel C11H16ClN5·HCl
Molekylvikt (g/mol) 290.19
InChI-nyckel SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
IUPAC-namn (1E)-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]-2-propan-2-ylguanidin;hydroklorid
LEDER CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proguanil hydrochloride
Smältpunkt 245.0°C to 250.0°C
Kvantitet 100 mg
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Formel vikt 290.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.