Läs mer
Proguanilhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15668775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15668775 25 mg 25mg
15658735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15668775 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461430250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 637-32-1 | C11H16ClN5·HCl | 290,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-32-1
Molekylformel C11H16ClN5·HCl
Molekylvikt (g/mol) 290.19
InChI-nyckel SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
IUPAC-namn (1E)-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]-2-propan-2-ylguanidin;hydroklorid
LEDER CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proguanil hydrochloride
Smältpunkt 245,0 °C till 250,0 °C
Kvantitet 25 mg
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Formel vikt 290.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.