Läs mer
Proguanilhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30463246
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30463246 10 mg
1 options
Product Code. 30463246 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0840.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Add to basket
Add to basket
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Analyt- eller komponentnamn Chlorguanide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H16 Cl N5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)-3-(N-propan-2-ylkarbamimidoyl)guanidin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 290.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 289,0861 g/mol