Läs mer
Proguanil, MedChemExpress
Beskrivning
Proguanil, an antimalarial prodrug, is metabolized to the active metabolite Cycloguanil (HY-12784). Proguanil is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Proguanil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 500-92-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H16ClN5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 130 mg/mL (512.36 mM) |
| LEDER | N=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(NC(C)C)=N |
| Visa mer |