missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prohibitin Antibody (PHB/3194), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08752AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Prohibitin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| PHB1, prohibitin | |
| Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232) | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 5245 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| PHB/3194 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering