Läs mer
Prohibitin Antibody (PHB/3226), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18620159 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18620159 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18620159 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308754APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Prohibitin
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona PHB/3226
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias PHB1, prohibitin
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5245
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b κ
Produktlinje Novus