missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prohydrojasmon racemate, MedChemExpress

Produktkod. 16475416
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Prohydrojasmon racemate (n-Propyl dihydrojasmonate) is the racemate of Prohydrojasmon. Prohydrojasmon is a synthesized plant growth regulator.

Prohydrojasmon racemate (n-Propyl dihydrojasmonate) is the racemate of Prohydrojasmon. Prohydrojasmon is a synthesized plant growth regulator.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prohydrojasmon racemate
Fysisk form Liquid
CAS 158474-72-7
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H26O3
Synonym n-Propyl dihydrojasmonate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 54 mg/mL (212.29 mM)
LEDER O=C(OCCC)CC1C(CCCCC)C(CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 254.37
Formel vikt 254.37
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.