Läs mer
Tocris Bioscience™ ProK
Beskrivning
ProK is a lysine-based unnatural amino acid (UAA) used for genetic code expansion. It enables bioconjugation of fluorescent probes in E. coli or multicellular organisms.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-[(2-Propyn-1-yloxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride |
| CAS | 1428330-91-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Unnatural Amino Acids |
| Molekylformel | C10H16N2O4.HCl |
| Renhet | 0.95 |