missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prolactin Antibody (rPRL/4909), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08245AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Prolactin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| prolactin | |
| Recombinant fragment of human Prolactin (PRL) protein (around aa 63-201) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP01236) | |
| 100 μg | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Signal Transduction | |
| 5617 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rPRL/4909 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering