Läs mer
Invitrogen™ Humant prolaktin ELISA Utrustning
Produktkod. 17835017
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17835017 10 x 96 tester -
15865843 96 tester Paket med 96
17185459 5 x 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17835017 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHIAPRLX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50500.00 SEK
    49490.00 SEK / Paket med 10
    Save 1010.00 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Det mänskliga prolaktinet ELISA kvantifierar humant prolaktin i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Prolactin. Metodens princip The Human Prolactin solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Prolactin (PRL) is a pituitary hormone involved in the stimulation of milk production, salt and water regulation, growth, development and reproduction. PRL exerts its influence on different cell types through a signal transduction pathway which begins with the binding of the hormone to a transmembrane PRL receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01236
Analysintervall 15,6 till 1 000 pg/ml
Analyskänslighet 11.7 pg/mL
Beskrivning Humant prolaktin ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias AV290867; decidual prolactin; GHA1; growth hormone A1; Human prolactin; lactogenic prehormone (AA -30 to 199); preprolactin; pre-prolactin; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolactin; prolactin family 1, subfamily a, member 1; prolactin precursor; prolactin protein; RATPRLSD1; RNPROLAV290867; decidual prolactin; GHA1; growth hormone A1; Human prolactin; lactogenic prehormone (AA -30 to 199); preprolactin; pre-prolactin; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolactin; prolactin family 1, subfamily a, member 1; prolactin precursor; prolactin protein; RATPRLSD1; RNPROL;
Gen-ID (Entrez) 5617
Gensymbol PRL
Interassay CV 10.8%
Intraassay CV 7.6%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Plasma 12,5μ L, Serum 12,5μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Prolaktin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter