missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human

Produktkod. 16492959
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492959 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492959 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1530

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human is a fragment of the prolactin releasing peptide (PrRP). Prolactin Releasing Peptide (1-31), human is a high affinity GPR10 ligand that cause the release of the prolactin.

Specifikationer

CAS 235433-36-0
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 2272.57 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.