missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Proliferation Marker Antibody (JC1), Biotin, Novus Biologicals™

Produktkod. 18622657 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18622657 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18622657 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308342B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Proliferation Marker Monoclonal antibody specifically detects Proliferation Marker in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Proliferation Marker
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona JC1
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen Pokeweed-stimulated lymphocytes
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Cycle and Replication, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.