Läs mer
Prolin (L-Prolin), LoGiCal
Produktkod. 30462522
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462522 10 mg
1 options
Produktkod. 30462522 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1543.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
CAS 147-85-3
Analyt- eller komponentnamn L-Proline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCCN1
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 115,0633 g/mol