Läs mer
Prolin (L-Prolin), Mikromol™
Produktkod. 17989814
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17989814 250 mg
1 options
Produktkod. 17989814 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1543.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Proline (L-Proline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
CAS 147-85-3
Analyt- eller komponentnamn L-Proline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCCN1
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 115,0633 g/mol