Läs mer
Sartorius Proline™ Plus Mekanisk flerkanalspipett
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10379314 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
Ökar:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Noggrannhet:
2 till 0,6 %
3 till 0,7 %
4 till 1,5 %
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Volym (metrisk) Ökar Noggrannhet unitSize
10379314 8 10 till 100μ l 0,1 μl 3 till 0,7 % Varje
10166534 8 0,5 till 10μ l 0,01 μl 4 till 1,5 % Varje
10176534 8 30 till 300μ l 0,2 μl 2 till 0,6 % Varje
10596655 12 10 till 100μ l 0,1 μl 3 till 0,7 % Varje
10248304 12 0,5 till 10μ l 0,01 μl 4 till 1,5 % Varje
10596845 12 30 till 300μ l 0,2 μl 2 till 0,6 % Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10379314 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 728130
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att erbjuda komfort och kvalitet för daglig manuell pipettering. Sartorius Proline™ Plus Multichannel Mechanical Pipetter kombinerar hållbar konstruktion med användarvänlighet, plus det bredaste utbudet av pipetter för olika användare och applikationer. Finns med 8 eller 12 kanaler och tre volymområden.
Idealisk för både erfarna laboratoriepersonal och studenter
  • Det bredaste utbudet av pipetter, inklusive pipetter med fast volym för när volymer måste ställas in för att undvika fel
  • Optiload-mekanismen tillåter spetsbelastning med en lika stor, konstant kraft in i varje kanal och perfekt spetstätning på varje enskild spetskon
  • Safe-Cone-filter minimerar risken för kontaminering
  • Justerbar volyminställning med klickstopp
  • Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
  • Slitstark, förstärkt struktur med hög kemikalie- och UV-beständighet
Användarvänlig och ergonomisk design
  • Lätt pipetteringskraft, bekvämt handtag och fingerstöd
  • Du behöver inte klämma på pipettern under pipettering
  • Lätt och lätt spetsutkast
  • Minskar risken för upprepade belastningsskador
  • Lätt att använda, gör-det-själv-kalibrering
  • Stora siffror och färgkodning på volymdisplayen
  • Volymfärgkodning möjliggör korrekt val av spetsvolym genom matchande färgkod
  • Fullständigt autoklaverbar utan att demonteras
  • Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
Certifikat
CE-märkning
Garanti
3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 3 till 0,7 %
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:13485
Kompatibla tips Sartorius Optifit (5-350 ul); Safetyspace Spetsar (5-300 ul)
Justerbart spetsavstånd Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 8
Produktlinje Proline Plus
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 0,1 μl
Precision 1,50 till 0,25
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år