Läs mer
Sartorius Proline™ Plus Mekanisk flerkanalspipett
Handla allt Sartorius Produkter
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
Ökar:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Noggrannhet:
2 till 0,6 %
3 till 0,7 %
4 till 1,5 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Idealisk för både erfarna laboratoriepersonal och studenter
- Det bredaste utbudet av pipetter, inklusive pipetter med fast volym för när volymer måste ställas in för att undvika fel
- Optiload-mekanismen tillåter spetsbelastning med en lika stor, konstant kraft in i varje kanal och perfekt spetstätning på varje enskild spetskon
- Safe-Cone-filter minimerar risken för kontaminering
- Justerbar volyminställning med klickstopp
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Slitstark, förstärkt struktur med hög kemikalie- och UV-beständighet
- Lätt pipetteringskraft, bekvämt handtag och fingerstöd
- Du behöver inte klämma på pipettern under pipettering
- Lätt och lätt spetsutkast
- Minskar risken för upprepade belastningsskador
- Lätt att använda, gör-det-själv-kalibrering
- Stora siffror och färgkodning på volymdisplayen
- Volymfärgkodning möjliggör korrekt val av spetsvolym genom matchande färgkod
- Fullständigt autoklaverbar utan att demonteras
- Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
Certifikat
CE-märkning
Garanti
3 år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 3 till 0,7 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:13485 |
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit (0,5-200 ul); Safetyspace Spetsar (2-120 ul) |
| Justerbart spetsavstånd | 4,5 till 9 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 12 |
| Visa mer |