Läs mer
Sartorius Proline™ Plus enkanals mekanisk pipetter
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Noggrannhet:
1 till 0,6 %
10 till 1,3 %
2 till 0,5 %
2 till 0,6 %
2 till 0,8 %
3 till 0,6 %
3 till 0,9 %
3 till 1 %
5 till 1 %
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Idealisk för både erfarna laboratoriepersonal och studenter
- Det bredaste utbudet av pipetter, inklusive pipetter med fast volym för när volymer måste ställas in för att undvika fel
- Optiload-mekanism möjliggör spetsladdning med perfekt spetstätning på spetskonen
- Safe-Cone-filter minimerar risken för kontaminering
- Justerbar volyminställning med klickstopp
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Slitstark, förstärkt struktur med hög kemikalie- och UV-beständighet
- Lätt pipetteringskraft, bekvämt handtag och fingerstöd
- Du behöver inte klämma på pipettern under pipettering
- Lätt och lätt spetsutkast
- Minskar risken för upprepade belastningsskador
- Lätt att använda, gör-det-själv-kalibrering
- Stora siffror och färgkodning på volymdisplayen
- Volymfärgkodning möjliggör korrekt val av spetsvolym genom matchande färgkod
- Fullständigt autoklaverbar utan att demonteras
- Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
Especificaciones
Especificaciones
| Noggrannhet | 3 till 0,9 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:13485 |
| Justerbart spetsavstånd | 4,5 till 9 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Minimerad risk för kontaminering med säkra konfilter och full autoklaverbarhet |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido