Läs mer
Sartorius Proline™ Plus enkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10505315 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Noggrannhet:
1 till 0,6 %
10 till 1,3 %
2 till 0,5 %
2 till 0,6 %
2 till 0,8 %
3 till 0,6 %
3 till 0,9 %
3 till 1 %
5 till 1 %
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Packungsgröße:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volym (metrisk) Ökar Noggrannhet Färg Packungsgröße
10505315 1 till 10 ml 20 μL 3 till 0,6 % Röd Varje
10748205 0,1 till 3μ L 0,002 μL 10 till 1,3 % Grå Varje
10586265 0,5 till 10μ l 0,01 μl 5 till 1 % Grå -
12812433 5 till 50μ l 0,1 μl 3 till 1 % Gul Varje
10175474 2 till 20μ l 0,02 μl 3 till 0,9 % Gul Varje
10034174 10 till 100μ l 0,1 μl 2 till 0,8 % Gul Varje
10401245 20 till 200μ l 0,2 μl 2 till 0,6 % Gul Varje
10024704 100 till 1 000μ l 1 μ l 1 till 0,6 % Blå Varje
10309604 500 till 5000μ L 10 μl 2 till 0,5 % Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10505315 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 728090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4349.07 SEK
    3037.92 SEK / Paket med 1
    Save 1311.15 SEK
    30% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designad för att erbjuda komfort och kvalitet för daglig manuell pipettering. Sartorius Proline™ Plus enkanals mekanisk pipetter kombinerar hållbar konstruktion med användarvänlighet, plus det bredaste utbudet av pipetter för olika användare och applikationer. Tillgänglig med volymintervall från 0,1 μL till 10 ml.
Idealisk för både erfarna laboratoriepersonal och studenter
  • Det bredaste utbudet av pipetter, inklusive pipetter med fast volym för när volymer måste ställas in för att undvika fel
  • Optiload-mekanism möjliggör spetsladdning med perfekt spetstätning på spetskonen
  • Safe-Cone-filter minimerar risken för kontaminering
  • Justerbar volyminställning med klickstopp
  • Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
  • Slitstark, förstärkt struktur med hög kemikalie- och UV-beständighet
Användarvänlig och ergonomisk design
  • Lätt pipetteringskraft, bekvämt handtag och fingerstöd
  • Du behöver inte klämma på pipettern under pipettering
  • Lätt och lätt spetsutkast
  • Minskar risken för upprepade belastningsskador
  • Lätt att använda, gör-det-själv-kalibrering
  • Stora siffror och färgkodning på volymdisplayen
  • Volymfärgkodning möjliggör korrekt val av spetsvolym genom matchande färgkod
  • Fullständigt autoklaverbar utan att demonteras
  • Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Noggrannhet 3 till 0,6 %
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:13485
Justerbart spetsavstånd Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Minimerad risk för kontaminering med säkra konfilter och full autoklaverbarhet
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Proline
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Minimerad risk för kontaminering med säkra konfilter och full autoklaverbarhet
Ökar 20 μL
Precision 0,60 till 0,20
UV-övervakning Ja
Garanti 2 år
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.