Innehåller
4 x enkanalspipetter (0,5 till 10 μL, 2 till 20 μL, 20 till μ200 L, 100 till μ1000 L), spetsställ med 96 spetsar (0,1 μtill 10 L, 0,5 till μ200 L, 10 μtill 1000 L), 4 x pipettstativ och hållare
- Låga pipetteringskrafter
- Ergonomisk fingerkrok
- Enkel volyminställning med klickstoppmekanism
- Snabb och lättläst volymdisplay minimerar risken för volyminställningsfel
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Enkel att använda ''gör-det-själv''-kalibrering
- lätt att rengöra med endast tre delar att demontera
- Helt autoklaverbara
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
- Högkvalitativ standard Optifit tips för olika applikationer
- Optiload spetsladdningsmekanism tillåter spetslastning med en lika konstant kraft på varje kanal och möjliggör perfekt spetsförsegling på varje enskild spetskon
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Optifit Tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Modell | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Proline Plus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Mekanisk pipett Mulspetsack |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l |
| Filtertyp | Safe-Cone Filter |
| Visa mer |