Läs mer
Sartorius Proline Plus Mekanisk Pipett Multipack
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Mekanisk pipett Mulspetsack
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ L, 10 till 100μ L, 100 till 1000μ L
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l
100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml
2 till 20μ L, 20 till 200μ L, 100 till 1000μ L
2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
5 x Enkanalspipetter (0,5 till 10 L, μ10 till 100 L, μ20 till 200 L, μ100 till 1000 L, μ500 till 5000 L), μSpetsställ till 96 spetsar (0,1 till 10 L, μ0,5 till 200 L, μ0 till 0 L, 0 μtill 0 spetsar), 0 till 0 spetsar μL), 1 x linjärt stativ och 5 x pipetthållare
- Låga pipetteringskrafter
- Ergonomisk fingerkrok
- Enkel volyminställning med klickstoppmekanism
- Snabb och lättläst volymdisplay minimerar risken för volyminställningsfel
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Enkel att använda ''gör-det-själv''-kalibrering
- lätt att rengöra med endast tre delar att demontera
- Helt autoklaverbara
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
- Högkvalitativ standard Optifit tips för olika applikationer
- Optiload spetsladdningsmekanism tillåter spetslastning med en lika konstant kraft på varje kanal och möjliggör perfekt spetsförsegling på varje enskild spetskon
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Optifit Tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Modell | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Proline Plus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Mekanisk pipett Mulspetsack |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l |
| Filtertyp | Safe-Cone Filter |
| Visa mer |