Läs mer
Prolintane Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30458014
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458014 10 mg
1 options
Produktkod. 30458014 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0663.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prolintane Hydrochloride
CAS 1211-28-5
Analyt- eller komponentnamn Prolintane Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Prolintane Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
IUPAC-namn 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 253.81
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 253.1597 g/mol