Läs mer
Prolintane Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30052701
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052701 100 mg
1 options
Produktkod. 30052701 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0663.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prolintane Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prolintane Hydrochloride
CAS 1211-28-5
Analyt- eller komponentnamn Prolintane Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Prolintane Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23N.ClH/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14;/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
IUPAC-namn 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 253.81
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 253.1597 g/mol