Läs mer
Prolintane, TRC
Produktkod. 30135058
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135058 250 mg
30008749 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP756100250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 493-92-5
Molekylformel C15 H23 N
Molekylvikt (g/mol) 217.35
Synonym Pyrrolidine, 1-[1-(phenylmethyl)butyl]-, Pyrrolidine, 1-(1-benzylbutyl)- (6CI), Pyrrolidine, 1-(α-propylphenethyl)- (7CI,8CI), 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]pyrrolidine, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidine, 1-Phenyl-2-pyrrolidinylpentane, Phenylpyrrolidinopentane, Prolintan, Prolintane
IUPAC-namn 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine
LEDER CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prolintane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23N/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3
Formel vikt 217.183
Procent renhet >95%