Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant
Produktkod. 15372192
Change view
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15372192 2 ml -
15205739 5 x 2 ml Paket med 5
15468070 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15372192 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P36965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 SEK
    673.65 SEK / 2ml
    Save 128.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
När provets tjocklek och bilddjup inte är oroande, ProLong Diamond Antifade Mountant ger överlägset fotoblekningsskydd för Alexa Fluor färgämnen och fluorescerande proteiner som möjliggör långsiktiga avbildningsexperiment utan förlust av signal.
ProLong Diamond Antifade Mountant är en glycerolbaserad flytande montering som appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover. ProLong Diamond Mountant är utformad för att ge oöverträffat antifadeskydd över hela det visuella och IR-spektrumet. Du kan använda ProLong diamantmontering med nästan vilket fluorescerande färgämne eller fluorescerande protein som helst (t.ex. GFP, RFP, mCherry) för att uppnå den ljusaste signalen och lägsta bakgrunden, för ljusa, högupplösta fluorescerande bilder.
ProLong Diamond Antifade Mountant levereras blandad och färdig att använda i en 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska. Applicera bara en droppe på provet, lägg till en coverslip, härda och bild. ProLong Diamond Mountant missfärgas eller krymper inte när den härdar, vilket möjliggör högkvalitativa fluorescerande bilder månader efter montering av provet. ProLong Diamond mountant härdar till en RI på 1,47.
Få fotoblekningsskydd över hela det synliga och IR-spektrumet
ProLong Diamond Antifade Mountants’förmåga att ge ljusare signaler mot låg bakgrund hjälper till att säkerställa att du får högupplösta bilder. ProLong Diamond ger överlägset skydd mot fotoblekning och släcker inte dina fluoroforer. Det kan användas med en rad fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor färgämnen, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3, och Cy5 /eller fluorescerande proteiner. För omedelbar visning av provet utan härdning SlowFade är Diamond Antifade Mountant optimal.
Arkivering av fluorescerande märkta prover med utmärkt RI
ProLong Diamantmontering är det idealiska alternativet för arkivering av prover med fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner. Observera att ProLong glasmonteringar rekommenderas för prover > på 10 mikrometer och alla tillämpningar med immersionsoljeavbildning. Det är också idealiskt för att bevara signalstyrkan under långvariga avbildningssessioner, såsom upprepad avbildning under konfokal laserskanningsbelysning eller med superupplöst mikroskopi. Dessutom innebär diamantens härdningsegenskap ProLong att du inte behöver använda traditionella akrylhartser (dvs. nagellack), som kan skada mikroskopobjektiv om det kommer i kontakt med dem. Brytningsindexet avgör hur mycket ljusets väg böjs eller bryts när den går in i ett material. Vid mikroskopi bör skillnader i brytningsindex mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan minskas genom att använda monteringar med högre RI. Att optimera experimentets RI ökar upplösningen för att ge bättre bildkvalitet. Beroende på provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver en härdande eller icke-härdande montering, kommer val av rätt monteringsmedium att påverka bildupplösningen och bör övervägas starkt för optimal experimentell design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Innehåller 1 droppflaska innehållande 2 mL reagens.
• Förvara vid 2-8 °C.
• Skydda från ljus.
• Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Monteringslösning, Antifade-lösning
Volym (metrisk) 2 mL
Beskrivning ProLong™ Diamond Antifade Mountant, 1 x 2 mL
Produktbeteckning
  • ProLong Diamond Antifade Mountant