Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Glas antifade monteringsmedel
Beskrivning
ProLong Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, hårdhärtande, färdigt monteringsmedium som kan appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover på mikroskopglasskivor eller täckluckor. ProLong Glas är kompatibelt med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, , Cy3 och , eller Cy5 proteiner (GFP, RFP, mCherry) och med alla cell-/vävnadstyper för bilddjup från upp till 150 μm för ljusa, högupplösta Z-stack-, 3D- och 2D-bilder. ProLong Glasmonteringsmaterial rekommenderas för alla tillämpningar inom nedsänkningsoljeavbildning.
ProLong Glass Antifade Mountant är utformad för att ge oöverträffat fotoblekningsskydd över det synliga och när-infraröda spektra. Prolong Glass Mountant har ett brytningsindex (RI) på 1,52 efter härdning, liknande glastäckningssladdar, kompatibel med immersionsolja och oljeimmersionsmikroskopoptik för att möjliggöra överlägsen upplösning och känslighet. ProLong Glass Antifade Mountant eliminerar behovet av att använda traditionella akrylhartser (dvs. nagellack), som kan skada mikroskopobjektiven.
ProLong Fördelar med Glass Antifade Mountant:
- Upp till 75 % förbättring i axial upplösning för skarpa bilder
- 3 – 4 gånger mer bildbar brännvidd jämfört med monteringar med en 1,47 RI, med skarpa bilder för monolager av celler, vävnadsskivor eller 3D-cellkulturer upp till 150 μm tjocklek/fokaldjup
- Skyddar fluorescerande proteiner eller färgämnen från fotoblekning
ProLong Glass Antifade Mountant levereras färdigt i en 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska. Efter att överflödigt vatten tagits bort, applicera bara en droppe monteringsmedel på provet, lägg på ett täcksling, härda och bild. ProLong Glas missfärgas eller krymper inte när det härdar, vilket gör det möjligt att skapa högkvalitativa fluorescerande bilder. ProLong Glas är en hård härdningsmonterings som minimerar optisk brytning och sfärisk aberration i den optiska vägen. RI avgör hur mycket ljusets väg böjs eller bryts när den går in i ett material. Vid mikroskopi bör skillnader i brytningsindex mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan minskas genom att använda monteringar med hög RI, såsom ProLong glasmonteringsmedium.
Förhindra fotoblekning över det synliga och när-IR-spektra
Glas är kompatibelt med nästan alla fluorescerande färgämnen och fluorescerande proteiner ProLong och ger överlägset skydd mot fotoblekning. ProLong Glasmontering släcker inte fluoroforer och ger högupplösta bilder med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen och proteiner. ProLong Glas Antifade Mountant är ett idealiskt reagens för arkivering av prover och för att bevara signalstyrka under långvariga avbildningssessioner, såsom upprepad skanning under konfokal laserskanning eller med superupplöst mikroskopi. För att avbilda ditt prov omedelbart, använd vår SlowFade Glass Antifade Mountant, en icke-härdande montering med liknande egenskaper med brytningsindex på 1,52.
Beställningsinfo
Förvara vid 2 –8 °C. För långtidsförvaring, förvara vid -5 till -30 °C. Undvik frys-/upptiningscykler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 2 ml |
| Produkttyp | Antiblekningsfäste |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. För långtidsförvaring, lagra vid -5° till -30 °C. Undvik frys-/upptiningscykler. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstyp | Antifade lösning |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Beskrivning | ProLong™ Glas antiblekningsmedel, 5 x 2 mL |