Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Glas antifade monteringsmedel
Produktkod. 15820993
Change view
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820993 10 ml 10ml
15898391 2 ml 2ml
15810993 5 x 2 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15820993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P36984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.00 SEK
    2893.65 SEK / 10ml
    Save 471.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ProLong Glass Antifade Mountant ger prov- och fluorescenskonservering men uppvisar också samma RI som glas och immersionsolja (1,52) vilket möjliggör mikroskopi med hög upplösning av cell- och vävnadsprover upp till 150 mikron i tjocklek.
ProLong Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, hårdhärtande, färdigt monteringsmedium som kan appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover på mikroskopglasskivor eller täckluckor. ProLong Glas är kompatibelt med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, , Cy3 och , eller Cy5 proteiner (GFP, RFP, mCherry) och med alla cell-/vävnadstyper för bilddjup från upp till 150 μm för ljusa, högupplösta Z-stack-, 3D- och 2D-bilder. ProLong Glasmonteringsmaterial rekommenderas för alla tillämpningar inom nedsänkningsoljeavbildning.
ProLong Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, hårdhärdande, färdigt att använda monteringsmedium som kan appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover på objektglas eller täckglas. ProLong Glas är kompatibelt med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen inklusive Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , och Cy5 , eller proteiner (GFP, RFP, mCherry) och med valfri cell/vävnadstyp för bilddjup från upp till 150μ m för ljusa, högupplösta Z-Stack-, 3D- och 2D-bilder. ProLong Glasmonteringsmedia rekommenderas för alla applikationer för imaging-olja.
ProLong Glass Antifade Mountant är designad för att ge oöverträffat fotoblekningsskydd över det synliga och nära infraröda spektra. Prolong Glass Mountant har ett brytningsindex (RI) på 1,52 efter härdning, liknande glastäckglas, kompatibelt med immersionsolja och oljedoppningsmikroskopoptik för att möjliggöra överlägsen upplösning och känslighet. ProLong Glass Antifade Mountant eliminerar behovet av att använda traditionella akrylhartser (dvs fingernagellack), som kan skada mikroskopobjektiv.
ProLong Fördelar med Glas Antifade Mountant:
• Upp till 75 % förbättring av axiell upplösning för skarpa bilder
• –3 4 gånger mer bildbart bränndjup jämfört med monteringsmedel med 1,47 RI, med skarpa bilder för monolager av celler, vävnadsskivor eller 3D-cellkulturer upp till 150μ m tjocklek/brännvidd
• Skyddar fluorescerande proteiner eller färgämnen från fotoblekning
ProLong Glas Antifade Mountant kommer färdigt att använda i en 2 mL droppflaska eller 10 mL flaska. Efter att ha tagit bort överflödigt vatten, applicera bara en droppe monteringsmedel på provet, lägg till ett täckglas, bota och bild. ProLong Glas missfärgas eller krymper inte när det härdas, vilket gör det möjligt att skapa fluorescerande bilder av hög kvalitet. ProLong Glas är ett hårt härdande, härdande monteringsmedel som minimerar optisk brytning och sfärisk aberration i den optiska vägen. RI bestämmer hur mycket ljusets väg böjs, eller bryts, när den går in i ett material. Vid mikroskopi bör brytningsindexskillnader mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan minskas genom att använda monteringsmedel med hög RI som t.ex. ProLong Glasmonteringsmedia.
Förhindra fotoblekning över de synliga och nära IR-spektra
Kompatibel med nästan alla fluorescerande färgämnen och fluorescerande proteiner, ProLong Glas ger överlägset skydd mot fotoblekning. ProLong Glasmonteringsmedel släcker inte fluoroforer och ger högupplösta bilder med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen och proteiner. ProLong Glass Antifade Mountant är ett idealiskt reagens för att arkivera prover och för att bevara signalstyrkan under långvariga bildbehandlingssessioner, såsom upprepad skanning under konfokal laserskanningsbelysning eller med superupplösningsmikroskopi. För att avbilda ditt prov omedelbart, använd vår SlowFade Glass Antifade Mountant, ett icke-härdande monteringsmedel med liknande egenskaper på 1,52 brytningsindex.
Beställningsinfo
Förvara vid 2 –8 °C. För långtidsförvaring, förvara vid -5 till -30 °C. Undvik frys-/upptiningscykler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. För långtidsförvaring, lagra vid -5° till -30 °C. Undvik frys-/upptiningscykler.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 10 mL
Beskrivning ProLong™ Glas Antifade monteringsmedel, 1 x 10 mL